Läs mer
(N,N-didemethyl) 1-Hydroxy Sibutramine Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (N,N-didemethyl) 1-Hydroxy Sibutramine Hydrochloride |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H22ClNO.ClH/c1-11(10-18)9-14(17)15(7-2-8-15)12-3-5-13(16)6-4-12;/h3-6,11,14,18H,2,7-10,17H2,1H3;1H |
| Formel vikt | 303.1157 |
| Procent renhet | >95% |