Läs mer
N,N-didemetylN,N-dietyl benzydamin, TRC
Produktkod. 30134522
Change view
Kvantitet:
50 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30134522 500 mg
30004961 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30134522 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB275750500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 47448-66-8
Molekylformel C21 H27 N3 O
Molekylvikt (g/mol) 337.46
Synonym 1-Benzyl-3-[3-(diethylamino)propoxy]-1H-indazole, N,N-Diethyl-3-[[1-(phenylmethyl)-1H-indazol-3-yl]oxy]-1-propanamine Hydrochloride;
IUPAC-namn 3-(1-benzylindazol-3-yl)oxy-N,N-dietylpropan-1-amin
LEDER CCN(CC)CCCOc1nn(Cc2ccccc2)c3ccccc13
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Benzyl-3-(3-Diethylamino-Propoxy)-1H-Indazole
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 500 mg
InChI formel InChI=1S/C21H27N3O/c1-3-23(4-2)15-10-16-25-21-19-13-8-9-14-20(19)24(22-21)17-18-11-6-5-7-12-18/h5-9,11-14H,3-4,10,15-17H2,1-2H3
Formel vikt 337.2154
Procent renhet >95%