Läs mer
N,N-Didemethylorphenadrine Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (RS)-2-[(2-Methylphenyl)phenylmethoxy]ethanamine Hydrochloride |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H19NO.ClH/c1-13-7-5-6-10-15(13)16(18-12-11-17)14-8-3-2-4-9-14;/h2-10,16H,11-12,17H2,1H3;1H |
| Formel vikt | 277.1233 |