Läs mer
N,N-Didesmetyl Diltiazem Hydroklorid, TRC
Produktkod. 30380405
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30380405 50 mg
30372588 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30380405 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD44105050MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 116050-35-2
Molekylformel C20H23ClN2O4S
Molekylvikt (g/mol) 422.93
Synonym (2S-cis)-3-(Acetyloxy)-5-(2-aminoethyl)-2,3-dihydro-2-(4-methoxyphenyl)-1,5-benzothiazepin-4(5H)-one Monohydrochloride, (2S,3S)-N,N-Didemethyldiltiazem Hydrochloride
LEDER CC(=O)O[C@@H]1[C@@H](SC2=CC=CC=C2N(C1=O)CCN)C3=CC=C(C=C3)OC.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N,N-Didesmethyl Diltiazem Hydrochloride
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C20H22N2O4S.ClH/c1-13(23)26-18-19(14-7-9-15(25-2)10-8-14)27-17-6-4-3-5-16(17)22(12-11-21)20(18)24;/h3-10,18-19H,11-12,21H2,1-2H3;1H/t18-,19+;/m1./s1
Formel vikt 422.1067