Läs mer
N,N-Didesmethyl Trimebutine-d5 Hydrochloride, TRC
Produktkod. 30381328
Change view
Kvantitet:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30381328 10 mg
30386405 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30381328 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD44135210MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1286624-16-5
Molekylformel C20H20D5NO5 . HCl
Molekylvikt (g/mol) 400.9
Synonym 3,4,5-Trimethoxybenzoic Acid 2-Amino-2-phenylbutyl-d5 Ester Hydrochloride
LEDER Cl.[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C(N)(COC(=O)c1cc(OC)c(OC)c(OC)c1)c2ccccc2
Specifications
Kemiskt namn eller material N,N-Didesmethyl Trimebutine-d5 Hydrochloride
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C20H25NO5.ClH/c1-5-20(21,15-9-7-6-8-10-15)13-26-19(22)14-11-16(23-2)18(25-4)17(12-14)24-3;/h6-12H,5,13,21H2,1-4H3;1H/i1D3,5D2;