Läs mer
N,N-Didesmethyl Trimebutine Hydrochloride, TRC
Produktkod. 30379452
Change view
Kvantitet:
1 mg
Produktkod. Kvantitet
30379452 1 mg
1 options
Produktkod. 30379452 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD4413501MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N,N-Didesmethyl Trimebutine
CAS 84333-60-8
Molekylformel C20 H25 N O5
Kvantitet 1 mg
InChI formel InChI=1S/C20H25NO5/c1-5-20(21,15-9-7-6-8-10-15)13-26-19(22)14-11-16(23-2)18(25-4)17(12-14)24-3/h6-12H,5,13,21H2,1-4H3
LEDER CCC(N)(COC(=O)c1cc(OC)c(OC)c(OC)c1)c2ccccc2
IUPAC-namn (2-amino-2-phenylbutyl) 3,4,5-trimethoxybenzoate
Molekylvikt (g/mol) 359.42
Formel vikt 359.1733