Läs mer
N,N-dietyl-1,1,1-trimetylsilylamin, 98+%
Produktkod. 10772895 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10772895 5 g Glasflaska 5g
10011780 25 g Glasflaska 25g
10183680 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10772895 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 155690050
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
CAS: 996-50-9 | C7H19NSi | 145,32 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 996-50-9
Molekylformel C7H19NSi
Molekylvikt (g/mol) 145.32
MDL-nummer MFCD00009040
InChI-nyckel JOOMLFKONHCLCJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym n,n-diethyl-1,1,1-trimethylsilylamine, trimethylsilyldiethylamine, diethylaminotrimethylsilane, n,n-diethyltrimethylsilylamine, n,n-diethyl-1,1,1-trimethylsilanamine, n,n-diethylaminotrimethylsilane, diethyl trimethylsilyl amine, n-trimethylsilyldiethylamine, diethylamino trimethylsilane, n-trimethylsilyl diethylamine
PubChem CID 70454
ChEBI CHEBI:85070
IUPAC-namn N-etyl-N-trimetylsilyletanamin
LEDER CCN(CC)[Si](C)(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N,N-Diethyl-1,1,1-trimethylsilylamine
Namnnotering 98+%
CAS Min % 98.0
CAS Max % 100.0
Färg Färglös till gul
Densitet 0.7600g/mL, 0.76
Kokpunkt 125 °C till 126 °C
Flampunkt 10 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98+%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel (C2H5)2NSi(CH3)3
Brytningsindex 1,4103 till 1,4123
Kvantitet 5 g
Fieser 03,317; 04,544; 06,634
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: bryts ner
Formel vikt 145.32
Procent renhet 98+%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • N,N-Diethyl-1,1,1-trimethylsilylamine
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.