Läs mer
N,N-Diethyl-1,1,2,3,3,3-hexafluoropropylamine, 90%
Produktkod. 10752284 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10752284 25 g Glass bottle 25g
10435095 100 g Glass bottle 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10752284 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 389210250
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 309-88-6 | C7H11F6N | 223.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
C-X bond formation reagent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 309-88-6
Molekylformel C7H11F6N
Molekylvikt (g/mol) 223.16
MDL-nummer MFCD00054683
InChI-nyckel BNTFCVMJHBNJAR-UHFFFAOYSA-N
Synonym n,n-diethyl-1,1,2,3,3,3-hexafluoropropylamine, n,n-diethyl 1,1,2,3,3,3-hexafluoropropylamine, diethyl 1,1,2,3,3,3-hexafluoropropyl amine, 1,1,2,3,3,3-hexafluoro-1-diethylaminopropane, n,n-diethyl-1,1,2,3,3,3-hexafluoro-1-propanamine, 1-propanamine, n,n-diethyl-1,1,2,3,3,3-hexafluoro, n,n-diethyl-1,1,2,3,3,3-hexafluoropropyl amine, ishikawa s reagent, acmc-20ak9c, ishikawa's reagant
PubChem CID 136149
IUPAC-namn N,N-diethyl-1,1,2,3,3,3-hexafluoropropan-1-amine
LEDER CCN(CC)C(C(C(F)(F)F)F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N,N-Diethyl-1,1,2,3,3,3-hexafluoropropylamine
CAS Min % 88.0
CAS Max % 100.0
Färg Colorless to Yellow
Densitet 1.2300g/mL, 1.23
Flampunkt 40°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 90% (Sum of two isomers) Approximate composition (GC)
Förpackning Glass bottle
Linjär formel (CH3CH2)2NCH2F2CHFCF3
Kvantitet 25 g
Merck Index 15, 5153
Formel vikt 223.16
Procent renhet 90%
Fysisk form Liquid
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • N,N-Diethyl-1,1,2,3,3,3-hexafluoropropylamine
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.