Läs mer
N,N-dietyl-1,3-propandiamin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11373297
Change view
Kvantitet:
100 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11373297 500 mL 500ml
11363297 100 mL 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11373297 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L13888.AP
Request Bulk or Custom Format
CAS: 104-78-9 | C7H18N2 | 130.24 g/mol
3-dietylaminopropylamin används som lösningsmedel, extraktionsmedel och organiska syntesintermediärer, färgämnen, pigment, ytaktivt medel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden 3-dietylaminopropylamin används som lösningsmedel, extraktionsmedel och
organiska syntesintermediärer, färgämnen, pigment, ytaktivt medel.
Löslighet Fullständigt blandbar
i vatten.
Anmärkningar
Luftkänslig. Förvaras under inert gas. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel, luft.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 104-78-9
Molekylformel C7H18N2
Molekylvikt (g/mol) 130.24
MDL-nummer MFCD00008218
InChI-nyckel QOHMWDJIBGVPIF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-diethylaminopropylamine, 3-diethylamino propylamine, n,n-diethyl-1,3-propanediamine, 3-aminopropyl diethylamine, n1,n1-diethylpropane-1,3-diamine, 1,3-propanediamine, n,n-diethyl, diethylaminotrimethylenamine, n,n-diethyl-1,3-diaminopropane, 1-diethylamino propylamine-3, n-3-diethylaminopropyl amine
PubChem CID 61011
IUPAC-namn N',N'-dietylpropan-1,3-diamin
LEDER CCN(CC)CCCN
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N,N-Diethyl-1,3-propanediamine
Smältpunkt -60°C
Densitet 0.826
Kokpunkt 168°C to 171°C
Flampunkt 51°C (124°F)
Linjär formel (CH3CH2)2N(CH2)3NH2
Brytningsindex 1.442
Kvantitet 500 mL
UN-nummer UN2684
Beilstein 741879
Känslighet Air Sensitive
Löslighetsinformation Fully miscible in water.
Formel vikt 130.23
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.