Läs mer
N,N-dietyl-1,4-butandiamin, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11479410
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11479410 1 g 1g
11489410 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11479410 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H50278.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 27431-62-5 | C8H20N2 | 144.262 g/mol
N,N-dietyl-1,4-butandiamin används som farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar N,N-dietyl-1,4-butandiamin används som farmaceutisk mellanprodukt
.
Löslighet Något löslig i vatten
.
Anteckningar
Luft- och fuktkänslig. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 27431-62-5
Molekylformel C8H20N2
Molekylvikt (g/mol) 144.262
MDL-nummer MFCD00014836
InChI-nyckel JILXUIANNUALRZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-aminobutyl diethylamine, 4-diethylaminobutylamine, 4-diethylamino butylamine, n1,n1-diethylbutane-1,4-diamine, n,n-diethylbutane-1,4-diamine, n,n-diethyl-1,4-butanediamine, n 1 ,n 4-diethylputrescine, 1,4-butanediamine, n,n-diethyl, diethylaminobutylamine, acmc-1cneh
PubChem CID 117976
IUPAC-namn N',N'-dietylbutan-1,4-diamin
LEDER CCN(CC)CCCCN
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N,N-Diethyl-1,4-butanediamine
Densitet 0.83
Kokpunkt 72°C to 24°C (10 mmHg)
Linjär formel (CH3CH2)2NCH2CH2CH2CH2NH2
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN2735
Känslighet Air and moisture sensitive
Löslighetsinformation Slightly soluble in water.
Formel vikt 144.26
Procent renhet 96%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.