Läs mer
N,N-Diethyl-1-naphthamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N,N-Diethyl-1-naphthamide |
| CAS | 5454-10-4 |
| Molekylformel | C15 H17 N O |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H17NO/c1-3-16(4-2)15(17)14-11-7-9-12-8-5-6-10-13(12)14/h5-11H,3-4H2,1-2H3 |
| LEDER | CCN(CC)C(=O)c1cccc2ccccc12 |
| IUPAC-namn | N,N-diethylnaphthalene-1-carboxamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 227.3 |
| Formel vikt | 227.131 |