Läs mer
N,N-Diethyl-2,2,2-trifluoroacetamide, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15550624 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15550624 5 g 5g
15560624 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15550624 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 459330050
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 360-92-9
Molekylformel C6H10F3NO
Molekylvikt (g/mol) 169.15
InChI-nyckel CODXZFSZJFCVBE-UHFFFAOYSA-N
Synonym n,n-diethyltrifluoroacetamide, acetamide, n,n-diethyl-2,2,2-trifluoro, acmc-1cmeq, diethyl trifluoroacetamide, n,n-diethyltrifluoro-acetamide, trifluoroacetic acid diethylamide, n,n-diethyl-2,2,2-trifluoroacetamide, n,n-diethyl-2,2,2-tris fluoranyl ethanamide
PubChem CID 225443
IUPAC-namn N,N-diethyl-2,2,2-trifluoroacetamide
LEDER CCN(CC)C(=O)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N,N-Diethyl-2,2,2-trifluoroacetamide
Densitet 1.1420g/mL, 1.142
Kokpunkt 65.0°C to 67.0°C (24.0 mmHg)
Flampunkt 43°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Linjär formel F3CC(=O)N(CH2CH3)2
Kvantitet 5 g
Löslighetsinformation Solubility in water: immiscible.
Formel vikt 169.15
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • N,N-Diethyl-2,2,2-trifluoroacetamide
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.