Läs mer
N,N-dietyl-2,2,2-trifluoracetamid, TRC
Produktkod. 30374786
Change view
Kvantitet:
2.5 g
Förpackningsstorlek:
2.5g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30374786 2.5 g 2.5g
1 options
Produktkod. 30374786 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD6792952.5G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N,N-Diethyl-2,2,2-trifluoroacetamide
CAS 360-92-9
Molekylformel C6H10F3NO
Kvantitet 2.5 g
Synonym N,N-Diethyltrifluoroacetamide, NSC 14815, Trifluoroacetyl Diethylamine
InChI formel InChI=1S/C6H10F3NO/c1-3-10(4-2)5(11)6(7,8)9/h3-4H2,1-2H3
LEDER CCN(CC)C(=O)C(F)(F)F
IUPAC-namn N,N-dietyl-2,2,2-trifluoracetamid
Molekylvikt (g/mol) 169.14
Formel vikt 169.0714