Läs mer
N,N-dietyl-2,2,2-trifluoracetamid, TRC
Produktkod. 30376636
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
30376636 250 mg
1 options
Produktkod. 30376636 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD679295250MG
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N,N-Diethyl-2,2,2-trifluoroacetamide
CAS 360-92-9
Molekylformel C6H10F3NO
Kvantitet 250 mg
Synonym N,N-Diethyltrifluoroacetamide, NSC 14815, Trifluoroacetyl Diethylamine
InChI formel InChI=1S/C6H10F3NO/c1-3-10(4-2)5(11)6(7,8)9/h3-4H2,1-2H3
LEDER CCN(CC)C(=O)C(F)(F)F
IUPAC-namn N,N-dietyl-2,2,2-trifluoracetamid
Molekylvikt (g/mol) 169.14
Formel vikt 169.0714