missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

N,N-dietyl-2,3,3,3-tetrafluorpropionamid, 95 %, Thermo Scientific Chemicals

Produktkod. 15419049
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15419049 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 15419049 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L16739.14
Request Bulk or Custom Format

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

CAS: 392-63-2 | C7H11F4NO | 201.17 g/mol

Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material N,N-Diethyl-2,3,3,3-tetrafluoropropionamide
CAS 392-63-2
Densitet 1.228
Kokpunkt 58°C (5 mmHg)
Molekylformel C7H11F4NO
Linjär formel CF3CHFCON(CH2CH3)2
Brytningsindex 1.392
MDL-nummer MFCD00069160
Kvantitet 25 g
Beilstein 1780406
Synonym n,n-diethyl-2,3,3,3-tetrafluoropropionamide, acmc-20ak99, n,n-diethyl-2,3,3,3-tetrafluoropropanamid, n,n-diethyl-2,3,3,3-tetrafluoropropioamide, n,n-diethyl-2,2,3,3-tetrafluoro-propionamide, propanamide,n,n-diethyl-2,3,3,3-tetrafluoro, n,n-diethyl-2,3,3,3-tetrakis fluoranyl propanamide
InChI-nyckel OIZFBXRWENZGCS-UHFFFAOYSA-N
LEDER CCN(CC)C(=O)C(F)(F)C(F)F
IUPAC-namn N,N-dietyl-2,2,3,3-tetrafluorpropanamid
Molekylvikt (g/mol) 201.17
PubChem CID 2774042
Formel vikt 201.16
Procent renhet 95%
Visa mer Visa mindre

Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.

Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.

Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.