missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N,N-diethyl-2-(6-fluoro-1H-indol-3-yl)ethan-1-amine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-fluoro DET |
| CAS | 2836-69-3 |
| Molekylformel | C14 H19 F N2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 6-FDET, 6-fluoro N,N-DET, 6-fluoro N,N-Diethyltryptamine |
| InChI formel | InChI=1S/C14H19FN2/c1-3-17(4-2)8-7-11-10-16-14-9-12(15)5-6-13(11)14/h5-6,9-10,16H,3-4,7-8H2,1-2H3 |
| LEDER | CCN(CC)CCc1c[nH]c2cc(F)ccc12 |
| IUPAC-namn | N,N-diethyl-2-(6-fluoro-1H-indol-3-yl)ethanamine |
| Molekylvikt (g/mol) | 234.3125 |
| Formel vikt | 234.1532 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?