Läs mer
N,N-Diethyl-2-acrylamide, 98%, BLD Pharm™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N,N-Diethyl-2-acrylamide |
| CAS | 2675-94-7 |
| Molekylformel | C7H13NO |
| MDL-nummer | MFCD00078408 |
| Kvantitet | 25 g |
| LEDER | C=CC(N(CC)CC)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 127.18 |
| Procent renhet | 98% |