missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N,N-Diethyl-2-bromobenzamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N,N-Diethyl-2-bromobenzamide |
| CAS | 76041-86-6 |
| Molekylformel | C11 H14 Br N O |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C11H14BrNO/c1-3-13(4-2)11(14)9-7-5-6-8-10(9)12/h5-8H,3-4H2,1-2H3 |
| LEDER | CCN(CC)C(=O)c1ccccc1Br |
| IUPAC-namn | 2-bromo-N,N-diethylbenzamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 256.14 |
| Formel vikt | 255.0259 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?