Läs mer
N,N-Diethyl(2-chloro-1,1,2-trifluoroethyl)amine, 90%
Produktkod. 11338386
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11338386 5 g 5g
11348386 25 g 25g
11358386 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11338386 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L17330.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 357-83-5 | C6H11ClF3N | 189.606 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 357-83-5
Molekylformel C6H11ClF3N
Molekylvikt (g/mol) 189.606
MDL-nummer MFCD00054672
InChI-nyckel BDZHKUAKSMWSAJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-1,1,2-trifluoroethyl diethylamine, n,n-diethyl 2-chloro-1,1,2-trifluoroethyl amine, n-2-chloro-1,1,2-trifluoroethyl diethylamine, yarovenko's reagent, acmc-20appo, 2-chloro-1,1,2-trifluorotriethylamine, 1,1,2-trifluoro-2-chloroethyldiethylamine, 2-chloro-1,1,2-trifluoroethyldiethylamine, ethanamine, 2-chloro-n,n-diethyltrifluoro, 1-diethylamino-1,1,2trifluoro-2-chloroethane
PubChem CID 136184
IUPAC-namn 2-klor-N,N-dietyl-1,1,2-trifluoretanamin
LEDER CCN(CC)C(C(F)Cl)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N,N-Diethyl(2-chloro-1,1,2-trifluoroethyl)amine
Densitet 1.19
Kokpunkt 38°C (10 mmHg)
Linjär formel ClFCHCF2N(CH2CH3)2
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3267
Beilstein 1098675
Känslighet Moisture sensitive
Formel vikt 189.61
Procent renhet 90%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.