Läs mer
N,N-Diethyl-2-hydroxyacetamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N,N-Diethyl-2-hydroxyacetamide |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C6H13NO2/c1-3-7(4-2)6(9)5-8/h8H,3-5H2,1-2H3 |
| Formel vikt | 131.0946 |