Läs mer
N,N-Diethyl-2-phenylbutanamide, Mikromol™
Beskrivning
N,N-Diethyl-2-phenylbutanamide
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N,N-Diethyl-2-phenylbutanamide |
| CAS | 92321-53-4 |
| Analyt- eller komponentnamn | N,N-Diethyl-2-phenylbutanamide |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C14 H21 N O |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | N,N-diethyl-2-phenylbutyramide (6CI,7CI), N,N-Diethyl-2-phenylbutanamide, N,N,alpha-Triethylbenzeneacetamide |
| InChI formel | InChI=1S/C14H21NO/c1-4-13(12-10-8-7-9-11-12)14(16)15(5-2)6-3/h7-11,13H,4-6H2,1-3H3 |
| LEDER | CCC(C(=O)N(CC)CC)c1ccccc1 |
| IUPAC-namn | N,N-diethyl-2-phenylbutanamide |
| Visa mer |