Läs mer
N,N-Diethyl-2-phenylbutanamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N,N-Diethyl-2-phenylbutanamide |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H21NO/c1-4-13(12-10-8-7-9-11-12)14(16)15(5-2)6-3/h7-11,13H,4-6H2,1-3H3 |
| Formel vikt | 219.1623 |