Läs mer
N,N-dietyl-3-metylbensamid, 97 %
Produktkod. 11418097
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2500 g
Förpackningsstorlek:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11418097 100 g 100g
11428097 500 g 500g
11438097 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11418097 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A17486.22
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 134-62-3 | C12H17NO | 191,274 g/mol
Det är den vanligaste ingrediensen i insektsmedel och tros fungera som sådan genom att myggor intensivt ogillar dess lukt. Deet är också ett effektivt lösningsmedel och kan lösa upp plast, rayon, spandex, andra syntetiska tyger och målade eller lackade ytor.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Det är den vanligaste ingrediensen i insektsmedel och tros fungera som sådan genom att myggor starkt ogillar dess lukt. Deet är också ett effektivt lösningsmedel och kan lösa upp plast, rayon, spandex, andra syntetiska tyger och målade eller lackade ytor.
Löslighet
Lösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel, starka syror, starka baser, starka reduktionsmedel. Håll åt rumstemperatur.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 134-62-3
Molekylformel C12H17NO
Molekylvikt (g/mol) 191.274
MDL-nummer MFCD00009046
InChI-nyckel MMOXZBCLCQITDF-UHFFFAOYSA-N
Synonym deet, n,n-diethyl-m-toluamide, diethyltoluamide, dieltamid, metadelphene, flypel, delphene, deta, detamide, autan
PubChem CID 4284
ChEBI CHEBI:7071
IUPAC-namn N,N-dietyl-3-metylbensamid
LEDER CCN(CC)C(=O)C1=CC(=CC=C1)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N,N-Diethyl-3-methylbenzamide
Densitet 0.997
Kokpunkt 110°C to 112°C (1 mmHg)
Flampunkt 145°C (293°F)
Brytningsindex 1.523
Kvantitet 100 g
Beilstein 2046711
Merck Index 14,2856
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 191.27
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • N,N-Diethyl-3-methylbenzamide
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: N,N-Diethyl-m-toluamide
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.