Läs mer
N,N-Diethyl-3-pyrrolidinamine Dihydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N,N-Diethyl-3-pyrrolidinamine Dihydrochloride |
| CAS | 20984-82-1 |
| Molekylformel | C8H18N2 • 2(HCl) |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H18N2.ClH/c1-3-10(4-2)8-5-6-9-7-8;/h8-9H,3-7H2,1-2H3;1H |
| LEDER | Cl.N1CCC(N(CC)CC)C1 |
| IUPAC-namn | N,N-diethylpyrrolidin-3-amine hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 215.16 |
| Formel vikt | 214.11 |