Läs mer
N,N-Diethyl-4-nitroaniline, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N,N-Diethyl-4-nitroaniline |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H14N2O2/c1-3-11(4-2)9-5-7-10(8-6-9)12(13)14/h5-8H,3-4H2,1-2H3 |
| Formel vikt | 194.1055 |