Läs mer
N,N-dietyl-m-toluamid, 98 %
Produktkod. 10458640 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2.5 kg
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10458640 500 g Glasflaska 500g
10755181 100 g Glasflaska 100g
10217003 2.5 kg Glasflaska 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10458640 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 114575000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1011.53 SEK
    908.65 SEK / 500g
    Save 102.88 SEK
    10% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 134-62-3 | C12H17NO | 191,27 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 134-62-3
Molekylformel C12H17NO
Molekylvikt (g/mol) 191.27
MDL-nummer MFCD00009046
InChI-nyckel MMOXZBCLCQITDF-UHFFFAOYSA-N
Synonym deet, n,n-diethyl-m-toluamide, diethyltoluamide, dieltamid, metadelphene, flypel, delphene, deta, detamide, autan
PubChem CID 4284
ChEBI CHEBI:7071
IUPAC-namn N,N-dietyl-3-metylbensamid
LEDER CCN(CC)C(=O)C1=CC(=CC=C1)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N, N-Diethyl-m-toluamide
Namnnotering 98%
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Densitet 0.9955g/mL, 0.9955
Kokpunkt 111 °C (1,0 mmHg)
Flampunkt 155 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 97,5 % min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH3C6H4CON(C2H5)2
Brytningsindex 1,5200 till 1,524
Kvantitet 500 g
Beilstein 09, II, 325
Merck Index 15, 2859
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: försumbar. Andra lösligheter: lösliga i etanol, kloroform, dietyleter, bensen
Viskositet 13,3 mPa (30 °C)
Formel vikt 191.27
Procent renhet 98%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • N,N-Diethyl-m-toluamide
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.