Läs mer
N,N-Diethyl-N’-1-naphthylethylenediamine Oxalate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N,N-Diethyl-N'-1-naphthylethylenediamine Oxalate |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C16H22N2.C2H2O4/c1-3-18(4-2)13-12-17-16-11-7-9-14-8-5-6-10-15(14)16;3-1(4)2(5)6/h5-11,17H,3-4,12-13H2,1-2H3;(H,3,4)(H,5,6) |
| Formel vikt | 332.1736 |