Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N,N-Diethyl-p-phenylenediamine Oxalate |
| CAS | 62637-92-7 |
| Förpackning | Wide Mouth Amber Glass Bottle |
| Molekylformel | C22H34N4O4 |
| Kvantitet | 25 g |
| Formel vikt | 418.54 |