Läs mer
N,N-dietyl-p-fenylendiaminsulfat, 97 %
Produktkod. 11493418
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11493418 1000 g 1000g
11403428 50 g 50g
11413428 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11493418 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A17832.0B
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 6283-63-2 | C10H18N2O4S | 262,324 g/mol
N,N-dietyl-p-fenylendiaminsulfat används för spektrofotometrisk bestämning av läkemedel som salbutamolsulfat, ritodrinhydroklorid och isoxsuprinhydroklorid innehållande fenolgrupp. Det används också vid analys av läkemedel som dapsonhydroklorid, sulfametoxazol och sulfadiazin innehållande aromatiska aminogrupper. Vidare används den som färgframkallare och filmframkallare inom fotografering.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
N,N-dietyl-p-fenylendiaminsulfat används för spektrofotometrisk bestämning av läkemedel som salbutamolsulfat, ritodrinhydroklorid och isoxsuprinhydroklorid innehållande fenolgrupp. Det används också vid analys av läkemedel som dapsonhydroklorid, sulfametoxazol och sulfadiazin innehållande aromatiska aminogrupper. Vidare används den som färgframkallare och filmframkallare inom fotografering.
Löslighet Lösligt i vatten och
alkohol.
Noteringar
Ljuskänslig och luftkänslig. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och välventilerad plats. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6283-63-2
Molekylformel C10H18N2O4S
Molekylvikt (g/mol) 262.324
MDL-nummer MFCD00012993
InChI-nyckel AYLDJQABCMPYEN-UHFFFAOYSA-N
Synonym n,n-diethyl-p-phenylenediamine sulfate, n1,n1-diethylbenzene-1,4-diamine sulfate, 4-amino-n,n-diethylaniline sulfate, diethyl-p-phenylenediamine sulfate, n,n-diethyl-1,4-phenylenediamine sulfate, unii-usp19t3gda, 1,4-benzenediamine, n,n-diethyl-, sulfate 1:1, 1,4-benzenediamine, n,n-diethyl-, sulfate, n,n-diethyl-1,4-benzenediamine sulfate, p-phenylenediamine, n,n-diethyl-, sulfate 1:1
PubChem CID 80166
IUPAC-namn 4-N,4-N-dietylbensen-1,4-diamin;svavelsyra
LEDER CCN(CC)C1=CC=C(C=C1)N.OS(=O)(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N,N-Diethyl-p-phenylenediamine sulfate
Smältpunkt 183 °C till 188 °C
Kvantitet 1000 g
Beilstein 4219768
Känslighet Ljuskänslig
Löslighetsinformation Löslig i vatten och alkohol.
Formel vikt 262.33
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.