Läs mer
N,N-dietyl-p-toluamid, TRC
Produktkod. 30240670
Change view
Kvantitet:
50 mg
100 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30240670 50 mg
30240604 250 mg
30240534 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30240670 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD47811550MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2728-05-4
Molekylformel C12 H17 N O
Molekylvikt (g/mol) 191.27
Synonym N,N-Diethyl-4-toluamide
IUPAC-namn N,N-dietyl-4-metylbensamid
LEDER CCN(CC)C(=O)c1ccc(C)cc1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N,N-Diethyl-4-toluamide
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C12H17NO/c1-4-13(5-2)12(14)11-8-6-10(3)7-9-11/h6-9H,4-5H2,1-3H3
Formel vikt 191.131