Läs mer
N,N-dietyl(trimetylsilyl)amin, TRC
Produktkod. 30382568
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30382568 5 g
1 options
Produktkod. 30382568 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD4452655G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N,N-Diethyl(trimethylsilyl)amine
CAS 996-50-9
Molekylformel C7H19NSi
Kvantitet 5 g
Synonym N,N-Diethyl-1,1,1-trimethyl-silylamine, (Diethylamino)trimethylsilane, (N,N-Diethylamino)trimethylsilane, (Trimethylsilyl)diethylamine, Diethyl(trimethylsilyl)amine, N-Ethyl-N-(trimethylsilyl)ethanamine,, N,N-Diethyl-1,1,1-trimethylsilanamine, N,N-Diethyl-1,1,1-trimethylsilylamine, N,N-Diethyltrimethylsilanamine, N,N-Diethyltrimethylsilylamine, N-(Trimethylsilyl)diethylamine, NSC 377650, Trimethyl(diethylamino)silane
InChI formel InChI=1S/C7H19NSi/c1-6-8(7-2)9(3,4)5/h6-7H2,1-5H3
LEDER CCN(CC)[Si](C)(C)C
IUPAC-namn N-etyl-N-trimetylsilylethenamin
Molekylvikt (g/mol) 145.32
Formel vikt 145.1287