Läs mer
N,N-dietyl(trimetylsilyl)amin, TRC
Produktkod. 30373981
Change view
Kvantitet:
25 g
Produktkod. Kvantitet
30373981 25 g
1 options
Produktkod. 30373981 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD44526525G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N,N-Diethyl(trimethylsilyl)amine
CAS 996-50-9
Molekylformel C7H19NSi
Kvantitet 25 g
Synonym N,N-Diethyl-1,1,1-trimethyl-silylamine, (Diethylamino)trimethylsilane, (N,N-Diethylamino)trimethylsilane, (Trimethylsilyl)diethylamine, Diethyl(trimethylsilyl)amine, N-Ethyl-N-(trimethylsilyl)ethanamine,, N,N-Diethyl-1,1,1-trimethylsilanamine, N,N-Diethyl-1,1,1-trimethylsilylamine, N,N-Diethyltrimethylsilanamine, N,N-Diethyltrimethylsilylamine, N-(Trimethylsilyl)diethylamine, NSC 377650, Trimethyl(diethylamino)silane
InChI formel InChI=1S/C7H19NSi/c1-6-8(7-2)9(3,4)5/h6-7H2,1-5H3
LEDER CCN(CC)[Si](C)(C)C
IUPAC-namn N-etyl-N-trimetylsilylethenamin
Molekylvikt (g/mol) 145.32
Formel vikt 145.1287