Läs mer
N,N-dietylacetamid, 99 %
Produktkod. 11495636
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11495636 500 g 500g
11475636 25 g 25g
11485636 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11495636 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B20762.36
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-10-2026
CAS: 685-91-6 | C6H13NO | 115,176 g/mol
N,N-dietylacetamid användes för att undersöka de spektroskopiska egenskaperna hos N,N-dietyl-2-[(4-substituerade)fenylsulfinyl]acetamider. Det används vanligtvis som läkemedelslösningsmedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar N
,N-dietylacetamid användes för att undersöka de spektroskopiska egenskaperna hos N,N-dietyl-2-[(4-substituerade)fenylsulfinyl]acetamider. Det används vanligtvis som läkemedelslösningsmedel.
Löslighet Lösligt i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras i rumstemperatur. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 685-91-6
Molekylformel C6H13NO
Molekylvikt (g/mol) 115.176
MDL-nummer MFCD00009047
InChI-nyckel AJFDBNQQDYLMJN-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethylacetamide, acetamide, n,n-diethyl, n-acetyldiethylamine, unii-6yo81d7st6, n,n-diaethylacetamid german, n,n-diethyl-acetamide, acetic acid, amide, n,n-diethyl, acetamide,n,n-diethyl, n,n-diaethylacetamid, n,n-diethylacetoamide
PubChem CID 12703
IUPAC-namn N,N-dietylacetamid
LEDER CCN(CC)C(=O)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N,N-Diethylacetamide
Densitet 0.92
Kokpunkt 182 °C till 186 °C
Flampunkt 76 °C (169 °F)
Brytningsindex 1.44
Kvantitet 500 g
Beilstein 1209428
Löslighetsinformation Löslig i vatten.
Formel vikt 115.18
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.