Läs mer
N,N-Diethylacetamidine Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N,N-Diethylacetamidine Hydrochloride |
| CAS | 91400-32-7 |
| Molekylformel | C6H14N2. HCl |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | N,N-Diethylethanimidamide Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C6H14N2.ClH/c1-4-8(5-2)6(3)7;/h7H,4-5H2,1-3H3;1H |
| LEDER | CC(N(CC)CC)=N.Cl |
| IUPAC-namn | N,N-diethylacetimidamide hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 150.65 |
| Formel vikt | 150.1 |