Läs mer
N,N-dietylanilin, 99 %
Produktkod. 11433204
Change view
Kvantitet:
10,000 mL
2500 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
10000ml
2500ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11433204 10,000 mL 10000ml
11413204 500 mL 500ml
11423204 2500 mL 2500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11433204 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10560.0D
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 91-66-7 | C10H15N | 149,24 g/mol
N,N-dietylanilin används som mellanprodukt i läkemedel, färgämnen och andra kemikalier. Det fungerar som en reaktionskatalysator. Dess komplexa dietylanilinboran används som reduktionsmedel i organisk syntes.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
N,N-dietylanilin används som mellanprodukt i läkemedel, färgämnen och andra kemikalier. Det fungerar som en reaktionskatalysator. Dess komplexa dietylanilinboran används som reduktionsmedel i organisk syntes.
Löslighet
Blandbar med vatten och aceton. Något blandbar med kloroform, alkohol och eter.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel och starka syror. .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 91-66-7
Molekylformel C10H15N
Molekylvikt (g/mol) 149.24
MDL-nummer MFCD00009042,MFCD31699978
InChI-nyckel GGSUCNLOZRCGPQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethylaniline, n,n-diethylanilin, diethylphenylamine, benzenamine, n,n-diethyl, n,n-diethyl aniline, diaethylanilin, phenyldiethylamine, aniline, n,n-diethyl, n,n-diethylaminobenzene, n-phenyldiethylamine
PubChem CID 7061
IUPAC-namn N,N-dietylanilin
LEDER CCN(CC)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N,N-Diethylaniline
Smältpunkt -38 °C
Densitet 0.936
Kokpunkt 215 °C till 216 °C
Flampunkt 85 °C (185 °F)
Brytningsindex 1.542
Kvantitet 10,000 mL
UN-nummer UN2432
Beilstein 742483
Merck Index 14,3114
Löslighetsinformation Blandas med vatten och aceton. Lätt blandbar med kloroform, alkohol och eter.
Formel vikt 149.24
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.