Läs mer
N,N-dietylanilin, TRC
Produktkod. 30370489
Change view
Kvantitet:
50 g
Produktkod. Kvantitet
30370489 50 g
1 options
Produktkod. 30370489 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD44352050G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N,N-Diethylaniline
CAS 91-66-7
Molekylformel C10 H15 N
Kvantitet 50 g
Synonym Aniline, N,N-diethyl- (8CI), N,N-Diethylbenzenamine, (Diethylamino)benzene, DEA, Diethylaniline, Diethylphenylamine, N,N-Diethylaminobenzene, N,N-Diethylaniline, N-Phenyldiethylamine, NL 64-10P, NSC 7205
InChI formel InChI=1S/C10H15N/c1-3-11(4-2)10-8-6-5-7-9-10/h5-9H,3-4H2,1-2H3
LEDER CCN(CC)c1ccccc1
IUPAC-namn N,N-dietylanilin
Molekylvikt (g/mol) 149.23
Formel vikt 149.1204