Läs mer
N,N-Diethylbenzamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N,N-Diethylbenzamide |
| CAS | 1696-17-9 |
| Molekylformel | C11H15NO |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | Benzoic Acid N,N-Diethylamide, Benzoic Acid Diethylamide, Benzoyldiethylamine, NSC 16060, R 2, R 2 (Insect Repellent), Rebemid, Rebemide |
| InChI formel | InChI=1S/C11H15NO/c1-3-12(4-2)11(13)10-8-6-5-7-9-10/h5-9H,3-4H2,1-2H3 |
| LEDER | CCN(CC)C(=O)c1ccccc1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 177.24 |
| Formel vikt | 177.1154 |