Läs mer
N,N,-Diethylchloroacetamide, 98%
Produktkod. 10246151 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10246151 5 g Glass bottle 5g
10301104 25 g Glass bottle 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10246151 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 351850050
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 2315-36-8 | C6H12ClNO | 149.62 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2315-36-8
Molekylformel C6H12ClNO
Molekylvikt (g/mol) 149.62
MDL-nummer MFCD00000928
InChI-nyckel CQQUWTMMFMJEFE-UHFFFAOYSA-N
Synonym n,n-diethylchloroacetamide, cdea, acetamide, 2-chloro-n,n-diethyl, n,n-diethyl-2-chloroacetamide, n-chloroacetyldiethylamine, caswell no. 333g, diethylamid kyseliny chloroctove, alpha-chloro-n,n-diethylacetamide, .alpha.-chloro-n,n-diethylacetamide, n,n,-diethylchloroacetamide
PubChem CID 16844
IUPAC-namn 2-chloro-N,N-diethylacetamide
LEDER CCN(CC)C(=O)CCl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N, N, -Diethylchloroacetamide
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Färg Colorless to Yellow
Densitet 1.0890g/mL, 1.089
Kokpunkt 121°C to 122°C (12.0 mmHg)
Flampunkt >110°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (GC)
Förpackning Glass bottle
Brytningsindex 1.4690 to 1.471
Kvantitet 5 g
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble in water. Other solubilities: soluble in ethanol,ether
Formel vikt 149.62
Procent renhet 98%
Fysisk form Liquid or Solid
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • N,N,-Diethylchloroacetamide
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.