Läs mer
N,N-Diethylcyanoacetamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N,N-Diethylcyanoacetamide |
| CAS | 26391-06-0 |
| Molekylformel | C7H12N2O |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | N,N-Diethyl-2-cyanoacetamide, 2-Cyano-N,N-diethylacetamid |
| InChI formel | InChI=1S/C7H12N2O/c1-3-9(4-2)7(10)5-6-8/h3-5H2,1-2H3 |
| LEDER | CCN(CC)C(=O)CC#N |
| Molekylvikt (g/mol) | 140.18 |
| Formel vikt | 140.095 |