Läs mer
N,N-dietyletan-1,2-diamin, Mikromol™
Produktkod. 18093640
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
18093640 100 mg
1 options
Produktkod. 18093640 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0073.01
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
N,N-dietyletan-1,2-diamin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N,N-diethylethane-1,2-diamine
CAS 100-36-7
Analyt- eller komponentnamn N,N-diethylethane-1,2-diamine
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C6 H16 N2
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Metoclopramide Imp. E (EP), Tiapride Hydrochloride Imp. C (EP), Tiapride Imp. C (EP), N,N-Diethylethane-1,2-diamine, Metoclopramide Hydrochloride Monohydrate Impurity E, Metoclopramide Impurity E, Tiapride Hydrochloride Impurity C, Metoclopramide Impurity E, Tiapride Impurity C
InChI formel InChI=1S/C6H16N2/c1-3-8(4-2)6-5-7/h3-7H2,1-2H3
LEDER CCN(CC)CCN
IUPAC-namn N', N'-dietyletan-1,2-diamin
Molekylvikt (g/mol) 116.2
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 116,1313 g/mol