Läs mer
N,N-Diethylethanol-1,1,2,2-d4-amine, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(Diethylamino)ethanol-1,1,2,2-D4 |
| CAS | 2733149-33-0 |
| Molekylformel | C6 D4 H11 N O |
| Kvantitet | 0.25 g |
| Synonym | N,N-Diethylethanol-1,1,2,2-d4-amine, 2-(Diethylamino)ethanol-1,1,2,2-d4, 2-(Diethylamino)ethanol-1,1,2,2-D4 |
| InChI formel | InChI=1 S/C6H15NO/c1-3-7(4-2)5-6-8/h8H,3-6H2,1-2H3/i5D2,6D2 |
| LEDER | [2 H]C([2 H])(O)C([2 H])([2 H])N(CC)CC |
| IUPAC-namn | 1,1,2,2-tetradeuterio-2-(diethylamino)ethanol |
| Molekylvikt (g/mol) | 121.214 |
| Formel vikt | 121.14 g/mol |
| Visa mer |