Läs mer
N,N-dietyletanolamin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10236523 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 L
2.5 L
10 L
Förpackning:
Glasflaska
Plast trumma
Förpackningsstorlek:
1 L
10 L
2.5 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10236523 2.5 L Glasflaska 2.5 L
10050880 1 L Glasflaska 1 L
13458308 10 L Plast trumma 10 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 10236523 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 114330025
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 100-37-8
MDL-nummer MFCD00002850
InChI-nyckel BFSVOASYOCHEOV-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethanol, 2-diethylamino, 2-hydroxyethyl diethylamine, n,n-diethylethanolamine, 2-diethylamino ethanol, deae, diethylethanolamine, diethylamino ethanol, n,n-diethyl-2-aminoethanol, diethylaminoethanol, diethyl 2-hydroxyethyl amine
PubChem CID 7497
ChEBI CHEBI:52153
LEDER CCN(CC)CCO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N, N-Diethylethanolamine
Namnnotering 99%
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt -70.0°C
Färg Vitt till gult
Densitet 0.8800 g/mL, 0.88
Kokpunkt 161.0°C
Flampunkt 51.5°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98.5% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C6H15NO
Linjär formel HOCH2CH2N(C2H5)2
Brytningsindex 1.4400 to 1.4420
Kvantitet 2.5 L
Beilstein 04,282
Merck Index 15,3123
Löslighetsinformation Solubility aq. soln.: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol, ether and benzene
IUPAC-namn 2-(dietylamino)etan-1-ol
Molekylvikt (g/mol) 117.19
Formel vikt 117.19
Procent renhet 99%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.