Läs mer
N,N-dietylendiamin (2-dietylaminoetylamin), TRC
Produktkod. 30041028
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30041028 5 g
1 options
Produktkod. 30041028 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD4436355G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N,N-diethylethane-1,2-diamine
CAS 100-36-7
Molekylformel C6 H16 N2
Kvantitet 5 g
Synonym N,N-Diethylethane-1,2-diamine, Tiapride Hydrochloride Imp. C (EP), Metoclopramide Imp. E (EP)
InChI formel InChI=1S/C6H16N2/c1-3-8(4-2)6-5-7/h3-7H2,1-2H3
LEDER CCN(CC)CCN
IUPAC-namn N', N'-dietyletan-1,2-diamin
Molekylvikt (g/mol) 116.2
Formel vikt 116.1313