Läs mer
N,N'-Diethylethylenediamine, 96%
Produktkod. 11418996
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
Produktkod. 11418996
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A17113.22
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 111-74-0 | C6H16N2 | 116.21 g/mol
N,N'-dietyletylendiamin används som en intern standard i vätskekromatografimetoden som används för att kontrollera analysen av etambutol. Det används för solvatisering av litiumhexametyldisilazid. Den fungerar som en ligand och bildar koordinationskomplex såsom trans-diaquabis(N,N'-dietyletylendiamin)nickel(II)klorid och koppar(II)-N,N-dietyletylendiamin, som uppvisar termokroma egenskaper. Vidare används det som en farmaceutisk mellanprodukt som används vid syntes av prokainamidhydroklorid, tiaprid och cinchokain.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
N,N′ -Dietytylendiamin används som en intern standard i vätskekromatografimetoden som används för att kontrollera analysen av etambutol. Det används för solvatisering av litiumhexametyldisilazid. Den fungerar som en ligand och bildar koordinationskomplex som trans-diaquabis(N,N′ -dietyletylendiamin)nickel(II)klorid och koppar(II)-N,N-dietyletylendiamin, som uppvisar termokroma egenskaper. Vidare används det som en farmaceutisk mellanprodukt som används vid syntes av prokainamidhydroklorid, tiaprid och cinchokain.
Löslighet
Blandbar med vatten.
Noter
Inkompatibel med syror, syraklorider, syraanhydrider, koldioxid och starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 111-74-0
Molekylformel C6H16N2
Molekylvikt (g/mol) 116.21
MDL-nummer MFCD00009033
InChI-nyckel CJKRXEBLWJVYJD-UHFFFAOYSA-N
Synonym n,n'-diethylethylenediamine, 1,2-ethanediamine, n,n'-diethyl, 1,2-bis ethylamino ethane, 3,6-diazaoctane, 1,2-ethanediamine, n1,n2-diethyl, n,n'-ethylenediethyldiamine, ethyl 2-ethylamino ethyl amine, ethylenediamine, n,n'-diethyl, n,n'-diethyl-1,2-diaminoethane, dihydrobromide
PubChem CID 67105
ChEBI CHEBI:182290
IUPAC-namn N,N'-dietyletan-1,2-diamin
LEDER CCNCCNCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N,N'-Diethylethylenediamine
Densitet 0.811
Kokpunkt 152°C to 154°C
Flampunkt 33°C (92°F)
Brytningsindex 1.4326
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN2685
Känslighet Air Sensitive
Löslighetsinformation Miscible with water.
Formel vikt 116.21
Procent renhet 96%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • N,N'-Diethylethylenediamine
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: N,N'-Diethylethylenediamine
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.