Läs mer
N,N'-dietyletylendiamin, 96 %
Produktkod. 11498986
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11498986 5 g 5g
11408996 25 g 25g
11418996 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11498986 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A17113.06
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 111-74-0 | C6H16N2 | 116,21 g/mol
N,N'-dietyletylendiamin används som en intern standard i vätskekromatografimetoden som används för att kontrollera analysen av etambutol. Det används för solvatisering av litiumhexametyldisilazid. Den fungerar som en ligand och bildar koordinationskomplex såsom trans-diaquabis(N,N'-dietyletylendiamin)nickel(II)klorid och koppar(II)-N,N-dietyletylendiamin, som uppvisar termokroma egenskaper. Vidare används det som en farmaceutisk mellanprodukt som används vid syntes av prokainamidhydroklorid, tiaprid och cinchokain.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
N,N′ -Dietytylendiamin används som en intern standard i vätskekromatografimetoden som används för att kontrollera analysen av etambutol. Det används för solvatisering av litiumhexametyldisilazid. Den fungerar som en ligand och bildar koordinationskomplex som trans-diaquabis(N,N′ -dietyletylendiamin)nickel(II)klorid och koppar(II)-N,N-dietyletylendiamin, som uppvisar termokroma egenskaper. Vidare används det som en farmaceutisk mellanprodukt som används vid syntes av prokainamidhydroklorid, tiaprid och cinchokain.
Löslighet
Blandbar med vatten.
Noter
Inkompatibel med syror, syraklorider, syraanhydrider, koldioxid och starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 111-74-0
Molekylformel C6H16N2
Molekylvikt (g/mol) 116.21
MDL-nummer MFCD00009033
InChI-nyckel CJKRXEBLWJVYJD-UHFFFAOYSA-N
Synonym n,n'-diethylethylenediamine, 1,2-ethanediamine, n,n'-diethyl, 1,2-bis ethylamino ethane, 3,6-diazaoctane, 1,2-ethanediamine, n1,n2-diethyl, n,n'-ethylenediethyldiamine, ethyl 2-ethylamino ethyl amine, ethylenediamine, n,n'-diethyl, n,n'-diethyl-1,2-diaminoethane, dihydrobromide
PubChem CID 67105
ChEBI CHEBI:182290
IUPAC-namn N,N'-dietyletan-1,2-diamin
LEDER CCNCCNCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N,N'-Diethylethylenediamine
Densitet 0.811
Kokpunkt 152 °C till 154 °C
Flampunkt 33 °C (92 °F)
Brytningsindex 1.4326
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN2685
Känslighet Luftkänslig
Löslighetsinformation Blandbar med vatten.
Formel vikt 116.21
Procent renhet 96%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.