Läs mer
N,N-dietyletylendiamin, 99 %
Produktkod. 11404187
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11404187 100 g 100g
11414187 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11404187 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A19636.22
 Begränsad artikel
CAS: 100-36-7 | C6H16N2 | 116,208 g/mol
N,N-dietyletylendiamin användes i den oxidativa amideringen av vätefosfonatdiestrar vid syntesen av oligonukleotider. Det används också för att utveckla melanin riktade PET och single-photon emission computed tomography (SPECT) avbildningsmedel för melanom.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
N,N-dietyletylendiamin användes vid oxidativ amidering av vätefosfonatdiestrar vid syntes av oligonukleotider. Det används också för att utveckla melanin riktade PET och single-photon emission computed tomography (SPECT) avbildningsmedel för melanom.
Löslighet Blandbar i
vatten.
Anmärkningar
Luftkänslig. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Skydda mot elektrostatiska laddningar. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 100-36-7
Molekylformel C6H16N2
Molekylvikt (g/mol) 116.208
MDL-nummer MFCD00008176
InChI-nyckel UDGSVBYJWHOHNN-UHFFFAOYSA-N
Synonym n,n-diethylethylenediamine, 2-diethylamino ethylamine, n,n-diethyl-1,2-ethanediamine, diethylamino ethylamino, n1,n1-diethylethane-1,2-diamine, 2-aminoethyl diethylamine, 2-aminoethyldiethylamine, n,n-diethylethanediamine, ethylenediamine, n,n-diethyl, n,n-diethylethane-1,2-diamine
PubChem CID 60993
IUPAC-namn N',N'-dietyletan-1,2-diamin
LEDER CCN(CC)CCN
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N,N-Diethylethylenediamine
Smältpunkt <-70 °C
Densitet 0.825
Kokpunkt 145 °C till 147 °C
Flampunkt 30 °C (86 °F)
Brytningsindex 1.436
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN2685
Beilstein 605299
Löslighetsinformation Blandig i vatten.
Formel vikt 116.21
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.