Läs mer
N,N-Diethylethylenediamine, Sigma-Aldrich™
Produktkod. 15856350
Change view
Kvantitet:
5 mL
250 mL
Förpackningsstorlek:
250ml
5ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15856350 5 mL 5ml
15818950 250 mL 250ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15856350 Leverantör Sigma Aldrich Leverantörsnummer 8032150005
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 100-36-7
Specifikationer
Smältpunkt -70°C
Densitet 0.82 g/cm3 at 20°C
Kokpunkt 145°C to 148°C/1013 hPa
Molekylformel (C2H5)2NCH2CH2NH2
MDL-nummer MFCD00008176
Kvantitet 5 mL
Synonym N,N-Diethylethylenediamine, 2-(Diethylamino)ethylamine, 1-Amino-2-(diethylamino)ethane, N,N-Diethylethylenediamine
Molekylvikt (g/mol) 116.2