Läs mer
N,N-dietylformamid, 99 %
Produktkod. 10657364 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 mL
100 mL
500 mL
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100ml
25ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10657364 500 mL Glasflaska 500ml
10713924 25 mL Glasflaska 25ml
10174100 100 mL Glasflaska 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10657364 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 181375000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 617-84-5 | C5H11NO | 101,15 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 617-84-5
Molekylformel C5H11NO
Molekylvikt (g/mol) 101.15
MDL-nummer MFCD00003287
InChI-nyckel SUAKHGWARZSWIH-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethylformamide, formamide, n,n-diethyl, n-formyldiethylamine, diethyl formamide, formyldiethylamine, diethylamid kyseliny mravenci, n,n-diethylcarboxamide, diethylamid kyseliny mravenci czech, diethyl-formamide, formamide, diethyl
PubChem CID 12051
IUPAC-namn N,N-dietylformamid
LEDER CCN(CC)C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N, N-Diethylformamide
Namnnotering 99%
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Färg Färglös till gul
Densitet 0.9000g/mL, 0.9
Kokpunkt 176.0°C to 177.0°C
Flampunkt 60°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 99%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel HCON(C2H5)2
Brytningsindex 1.4330 to 1.4350
Kvantitet 500 mL
Beilstein 04, 109
Formel vikt 101.15
Procent renhet 99%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • N,N-Diethylformamide
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.