Läs mer
N,N-dietylformamid, 99 %
Produktkod. 11301617
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11301617 100 g 100g
11311617 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11301617 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L04503.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 617-84-5 | C5H11NO | 101,15 g/mol
N,N-dietylformamid används vid syntes av metallorganiska ramverk och dietyltrifluormetylamin. Det används också som lösningsmedel vid framställning av porösa kubformade zinkoxidpartiklar. Det är involverat i framställningen av kinazolin-2,4(lH,3H)-dion genom att reagera med o-aminonitril.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
N,N-dietylformamid används vid syntes av metallorganiska ramverk och dietyltrifluormetylamin. Det används också som lösningsmedel vid framställning av porösa kubformade zinkoxidpartiklar. Det är involverat i framställningen av kinazolin-2,4(lH,3H)-dion genom att reagera med o-aminonitril.
Löslighet
Blandbar med aceton, bensen, alkohol och eter.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel. Undvik värme, lågor och gnistor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 617-84-5
Molekylformel C5H11NO
Molekylvikt (g/mol) 101.15
MDL-nummer MFCD00003287
InChI-nyckel SUAKHGWARZSWIH-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethylformamide, formamide, n,n-diethyl, n-formyldiethylamine, diethyl formamide, formyldiethylamine, diethylamid kyseliny mravenci, n,n-diethylcarboxamide, diethylamid kyseliny mravenci czech, diethyl-formamide, formamide, diethyl
PubChem CID 12051
IUPAC-namn N,N-dietylformamid
LEDER CCN(CC)C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N,N-Diethylformamide
Densitet 0.91
Kokpunkt 178°C
Flampunkt 65°C (149°F)
Odör Amine-like
Brytningsindex 1.434
Kvantitet 100 g
Beilstein 1209392
Löslighetsinformation Miscible with acetone,benzene,alcohol and ether.
Formel vikt 101.15
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • N,N-Diethylformamide
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: N,N-Diethylformamide
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.