Läs mer
N,N'-Dietylhydrazin dihydroklorid, tekniker. 90%
Produktkod. 11456006
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11456006 5 g 5g
11466006 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11456006 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B22317.06
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 7699-31-2 | C4H14Cl2N2 | 161,07 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7699-31-2
Molekylformel C4H14Cl2N2
Molekylvikt (g/mol) 161.07
MDL-nummer MFCD00012523
InChI-nyckel NMTDWUVFGOBBAX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,2-diethylhydrazine dihydrochloride, n,n'-diethylhydrazine dihydrochloride, unii-x3o3iwe4tg, ccris 8919, hydrazine, 1,2-diethyl-, dihydrochloride, x3o3iwe4tg, 1,2-diethylhydrazine 2hcl, diethylhydrazine dihydrochloride, 1,2-diethyl hydrazine dihydrochloride, 1,2-diethylhydrazine dihydrochlo-ride
PubChem CID 24372
IUPAC-namn 1,2-dietylhydrazin;dihydroklorid
LEDER [H+].[H+].[Cl-].[Cl-].CCNNCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N,N'-Diethylhydrazine dihydrochloride
Smältpunkt ∼169°C (decomposition)
Odör Odorless
Kvantitet 5 g
Beilstein 3668380
Formel vikt 159.06
Procent renhet 90%
Kvalitet Teknisk
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.